1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol 85%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3150-25G
PC3150-5G
PC3150-100G
APOSPC3150-25GEA
0
EUR
APOSPC3150-25G
APOSPC3150-5G
APOSPC3150-100G
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol 85%
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol
Contains up to 13% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=5
Formel:
C₁₁H₄F₂₀O Siedepunkt: 180…181 °C/200mmHg Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039628 CAS-Nummer: 307-70-0 |