1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3154-100G PC3154-25G PC3154-5G
APOSPC3154-100GEA 800 EUR
APOSPC3154-100G APOSPC3154-25G APOSPC3154-5G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Formel: C₁₄H₆F₂₀O₂
Siedepunkt: 115 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 44…45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042112
CAS-Nummer: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3