1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 33.5 EUR
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Formel: C₁₅H₈F₂₀O₂
Siedepunkt: 110 °C/0,05mmHg
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042111
CAS-Nummer: 41123-44-8
EINECS: 255-230-6