Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate

PC3161-100G PC3161-250G PC3161-25G PC3161-500G
APOSPC3161-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3161-100G APOSPC3161-250G APOSPC3161-25G APOSPC3161-500G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorcrotonat
Formel: C₆H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 183,13 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068195
CAS-Nummer: 372-29-2
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR