Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3161E-1G
PC3161E-5G
APOSPC3161E-1GEA
26.1
EUR
APOSPC3161E-1G
APOSPC3161E-5G
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₈H₈F₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 179…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052070 CAS-Nummer: 149771-09-5 |