Ethylbromfluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3164-100G PC3164-25G
APOSPC3164-100GEA 197 EUR
APOSPC3164-100G APOSPC3164-25G
Ethylbromfluoracetat 98%
Ethylbromfluoracetat
Versatile fluorinated building block. Intermediate for the synthesis of 2-fluoro-3-hydroxy esters, 2-fluoro-3-keto esters and ethyl 2-fluoroalkanoates, ask for references.
Formel: BrFCHCOOCH₂CH₃
Siedepunkt: 154 °C
Dichte: 1,565 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042095
CAS-Nummer: 401-55-8
EINECS: 206-928-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III