2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC3166-1G
PC3166-5G
PC3166-10G
APOSPC3166-1GEA
72.5
EUR
APOSPC3166-1G
APOSPC3166-5G
APOSPC3166-10G
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril, technische Qualität
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril
Formel:
C₁₁H₁₀F₃NO₂ Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068218 CAS-Nummer: 175204-04-3 |