Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3169-1G
PC3169-250MG
PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA
63.8
EUR
APOSPC3169-1G
APOSPC3169-250MG
APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₁₀H₆ClF₃N₂O₂ Molecular Weight: 278.615 g/mol Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00178758 CAS-Nummer: 175277-73-3 |