Ethylchlordifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlordifluoressigsäureethylester
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 168 EUR
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Ethylchlordifluoracetat 98%
Ethylchlordifluoracetat
Formel: C₄H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 158,53 g/mol
Siedepunkt: 96…97 °C
Dichte: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013662
CAS-Nummer: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II