4-Ethoxy-1,1,1-trifluor-3-buten-2-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Ethoxyvinyl) trifluoromethyl ketone, (3E)-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 1-Ethoxy-3-oxo-4,4,4-trifluorobut-1-ene
PC31704-1G PC31704-25G PC31704-5G
APOSPC31704-1GEA 21.9 EUR
APOSPC31704-1G APOSPC31704-25G APOSPC31704-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluor-3-buten-2-on
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168.115 g/mol
Siedepunkt: 51…53 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08461613
CAS-Nummer: 17129-06-5
UN: 1224
ADR: 3 III