1-Chlor-2,6-difluor-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzol, 3-Chlor-2,4-difluornitrobenzol
PC31739-1G
PC31739-5G
PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA
21.9
EUR
APOSPC31739-1G
APOSPC31739-5G
APOSPC31739-10G
1-Chlor-2,6-difluor-3-nitrobenzol 97%
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂ClF₂NO₂ Molecular Weight: 193.54 g/mol Schmelzpunkt: 45…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042201 CAS-Nummer: 3847-58-3 EINECS: 411-980-8 UN: 1759 ADR: 8 III |