5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Fluoro-2-methyl-1H-inden-3-yl)acetic acid
PC3174-1G PC3174-500MG
APOSPC3174-1GEA 459 EUR
APOSPC3174-1G APOSPC3174-500MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Formel: C₁₂H₁₁FO₂
Molecular Weight: 206,216 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076194
CAS-Nummer: 32004-66-3
EINECS: 250-891-7