3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC3176-1G PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA 93.1 EUR
APOSPC3176-1G APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₉H₈FN₃
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01023677
CAS-Nummer: 72411-52-0