2-Fluor-6-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3181-5G
APOSPC3181-5GEA 21.9 EUR
APOSPC3181-5G
2-Fluor-6-methoxypyridin
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆FNO
Flammpunkt: <60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998161
CAS-Nummer: 116241-61-3
UN: 1993
ADR: 3,III