Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3184-1G PC3184-250MG
APOSPC3184-1GEA 87 EUR
APOSPC3184-1G APOSPC3184-250MG
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 318,69 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C/0,02mmHg
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052074
CAS-Nummer: 112055-36-4