2-Fluor-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC31842-250MG PC31842-1G
APOSPC31842-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC31842-250MG APOSPC31842-1G
2-Fluor-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitril
2-Fluor-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitril
Formel: C₁₄H₁₀FNOS
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068069
CAS-Nummer: 148901-52-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III