2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
PC31966-10G
PC31966-1G
PC31966-5G
APOSPC31966-10GEA
237
EUR
APOSPC31966-10G
APOSPC31966-1G
APOSPC31966-5G
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168.167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
18123-82-5 |