Ethyldifluoracetat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Difluoroacetic ethyl ester

PC3200-100G PC3200-25G PC3200-500G
APOSPC3200-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3200-100G APOSPC3200-25G APOSPC3200-500G
Ethyldifluoracetat 98%
Ethyldifluoracetat
Formel: C₄H₆F₂O₂
Molecular Weight: 124,09 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23,9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013578
CAS-Nummer: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR