8-Fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluorchinolin
8-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
Molecular Weight: 147.1500 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C/30mmHg
Dichte: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01685514
CAS-Nummer: 394-68-3