1-Ethyl-4-fluorbenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-4-ethylbenzene, (4-Fluorophenyl)ethane, 4-Ethylfluorobenzene

PC3208-1G PC3208-25G PC3208-5G
APOSPC3208-1GEA 65.4 EUR
APOSPC3208-1G APOSPC3208-25G APOSPC3208-5G
1-Ethyl-4-fluorbenzol 97%
1-Ethyl-4-fluorobenzene
Formel: C₈H₉F
Molecular Weight: 124,16 g/mol
Siedepunkt: 139 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039218
CAS-Nummer: 459-47-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR