4-(Trifluormethoxy)anilin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32088-5G
APOSPC32088-5GEA 59.6 EUR
APOSPC32088-5G
4-(Trifluormethoxy)anilin Hydrochlorid
4-(Trifluormethoxy)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₇ClF₃NO
Molecular Weight: 213,5900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219956
CAS-Nummer: 42823-24-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III