Ethyl-2-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 0 EUR
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
Ethyl-2-fluorbenzoat 98%
Ethyl-2-fluorbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
Siedepunkt: 217…220 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039214
CAS-Nummer: 443-26-5
EINECS: 207-134-0