5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3212-1G PC3212-5G
APOSPC3212-1GEA 89.9 EUR
APOSPC3212-1G APOSPC3212-5G
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole 97%
5-(Trifluoromethyl)benzo[2,1,3]thiadiazole
Formel: C₇H₃F₃N₂S
Molecular Weight: 204,17 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114584
CAS-Nummer: 17754-05-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR