1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dimethyl-1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 102 EUR
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Molecular Weight: 234,23 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180649
CAS-Nummer: 465514-85-6