4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
PC3221-5G
APOSPC3221-5GEA 97.3 EUR
APOSPC3221-5G
4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
4-Amino-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BFNO₂
Molecular Weight: 237,08 g/mol
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09951877
CAS-Nummer: 819057-45-9