4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Cyano-2-fluorophenylboronic Acid, 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3222-1G PC3222-250MG
APOSPC3222-1GEA 151 EUR
APOSPC3222-1G APOSPC3222-250MG
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure 98%
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
Molecular Weight: 164.93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07644472
CAS-Nummer: 1150114-77-4