2-Fluorphenylisothiocyanat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC32287-25G PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA 248 EUR
APOSPC32287-25G APOSPC32287-5G
2-Fluorphenylisothiocyanat 97%
2-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,248 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004800
CAS-Nummer: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR