4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 132 EUR
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169.11 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861388
CAS-Nummer: 42564-51-2