3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3238-5G
PC3238-1G
PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA
458
EUR
APOSPC3238-5G
APOSPC3238-1G
APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Formel:
C₅H₃FN₂O₂ Siedepunkt: 62…64 °C/5mmHg Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04112517 CAS-Nummer: 13505-01-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...