4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32387-1G PC32387-5G PC32387-10G
APOSPC32387-1GEA 0 EUR
APOSPC32387-1G APOSPC32387-5G APOSPC32387-10G
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin 95%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Siedepunkt: 82 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153102
CAS-Nummer: 175205-77-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III