Ethylheptafluorbutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluorbuttersäureethylester, Heptafluorbuttersäureethylester, Ethylperfluorbutyrat
PC3240-25G
PC3240-10G
PC3240-5G
PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA
79.9
EUR
APOSPC3240-25G
APOSPC3240-10G
APOSPC3240-5G
APOSPC3240-100G
Ethylheptafluorbutyrat 98%
Ethylheptafluorbutyrat
Formel:
C₆H₅F₇O₂ Molecular Weight: 242,09 g/mol Siedepunkt: 95…98 °C Dichte: 1,396 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000434 CAS-Nummer: 356-27-4 EINECS: 206-602-1 UN: 3272 ADR: 3,II |