2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Hydroxyethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC32400-1G
PC32400-250MG
APOSPC32400-1GEA
328
EUR
APOSPC32400-1G
APOSPC32400-250MG
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
2-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)ethanol
Formel:
C₈H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 207,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126446 CAS-Nummer: 257295-59-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |