3-Amino-2-methylbenzotrifluorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline

PC3243-100G PC3243-25G PC3243-5G PC3243-500G
APOSPC3243-100GEA 81.2 EUR
APOSPC3243-100G APOSPC3243-25G APOSPC3243-5G APOSPC3243-500G
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid 98%
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175,16 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153216
CAS-Nummer: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR