Ethyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorbutyrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
PC3244-25G PC3244-100G
APOSPC3244-25GEA 91.5 EUR
APOSPC3244-25G APOSPC3244-100G
Ethyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorbutyrat 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Formel: C₆H₉F₃O₃
Molecular Weight: 186.13 g/mol
Siedepunkt: 90…91 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040842
CAS-Nummer: 372-30-5