Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4,4,4-Trifluoro-2-methyl-3-oxobutyrate
PC3245D-25G
PC3245D-5G
PC3245D-100G
APOSPC3245D-25GEA
116
EUR
APOSPC3245D-25G
APOSPC3245D-5G
APOSPC3245D-100G
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formel:
C₇H₉F₃O₃ Molecular Weight: 198,14 g/mol Siedepunkt: 144…146 °C Dichte: 1,258 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190635 CAS-Nummer: 344-00-3 UN: 1993 ADR: 3,III |