Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3245K-5G
PC3245K-1G
APOSPC3245K-5GEA
306
EUR
APOSPC3245K-5G
APOSPC3245K-1G
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel:
C₇H₁₁F₃O₂ Molecular Weight: 184,16 g/mol Siedepunkt: 142…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190636 CAS-Nummer: 143484-00-8 UN: 1993 ADR: 3,III |