Ethylpentafluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
PC3248-10G PC3248-50G PC3248-5G
APOSPC3248-10GEA 29 EUR
APOSPC3248-10G APOSPC3248-50G APOSPC3248-5G
Ethylpentafluorbenzoat 98%
Ethylpentafluorbenzoat
Formel: C₉H₅F₅O₂
Molecular Weight: 240.13 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C
Dichte: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039211
CAS-Nummer: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0