Ethylpentafluorpropionylacetat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-oxo-4,4,5,5,5-pentafluoropentanoate
PC3250F-25G
PC3250F-5G
PC3250F-1G
APOSPC3250F-25GEA
212
EUR
APOSPC3250F-25G
APOSPC3250F-5G
APOSPC3250F-1G
Ethylpentafluorpropionylacetat
Ethylpentafluorpropionylacetat
Formel:
C₇H₇F₅O₃ Molecular Weight: 234,12 g/mol Siedepunkt: 141…145 °C Dichte: 1,338 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013569 CAS-Nummer: 663-35-4 UN: 3272 ADR: 3,III |