5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC3252-1G
PC3252-5G
PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3252-1G
APOSPC3252-5G
APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 98%
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,12 g/mol Siedepunkt: 95…97 °C/12mmHg Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190144 CAS-Nummer: 1544-85-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |