2,4-Difluorthiobenzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 0 EUR
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorthiobenzamid 95%
2,4-Difluorthiobenzamid
Formel: C₇H₅F₂NS
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085011
CAS-Nummer: 175276-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III