Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(2,6-difluorophenyl)acetate
PC32680-1G
PC32680-250MG
APOSPC32680-1GEA
108
EUR
APOSPC32680-1G
APOSPC32680-250MG
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Molecular Weight: 200,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01765417 CAS-Nummer: 680217-71-4 |