Ethyltrifluoracetat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoressigsäureethylester
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Ethyltrifluoracetat 99%
Ethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
Molecular Weight: 142.08 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1.194 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3+8 III