4-Fluorphenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
PC32704-10G
PC32704-25G
PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA
55.1
EUR
APOSPC32704-10G
APOSPC32704-25G
APOSPC32704-5G
4-Fluorphenylisothiocyanat 98%
4-Fluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₄FNS Molecular Weight: 153,18 g/mol Siedepunkt: 228 °C Schmelzpunkt: 24…28 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004809 CAS-Nummer: 1544-68-9 EINECS: 216-280-4 UN: 1759 ADR: 8,II |