tert-Butyl-4-brom-2-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
PC32732-25G PC32732-5G
APOSPC32732-25GEA 157 EUR
APOSPC32732-25G APOSPC32732-5G
tert-Butyl-4-brom-2-fluorbenzoat 98%
tert-Butyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrFO₂
Molecular Weight: 275,1100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08703426
CAS-Nummer: 889858-12-2