4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32743-1G
PC32743-250MG
APOSPC32743-1GEA
415
EUR
APOSPC32743-1G
APOSPC32743-250MG
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072541 CAS-Nummer: 55805-29-3 |