2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC32755-1G PC32755-5G
APOSPC32755-1GEA 348 EUR
APOSPC32755-1G APOSPC32755-5G
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Molecular Weight: 209.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652498
CAS-Nummer: 1240257-11-7
UN: 2735
ADR: 8 II