2-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32756-100G PC32756-25G PC32756-5G
APOSPC32756-100GEA 0 EUR
APOSPC32756-100G APOSPC32756-25G APOSPC32756-5G
2-Fluor-3-formylphenylboronsäure
2-Fluor-3-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
Schmelzpunkt: 100…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369725
CAS-Nummer: 849061-98-9