Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC32794-100G
APOSPC32794-100GEA 464 EUR
APOSPC32794-100G
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex
Formel: BF₃·S(CH₃)₂
Molecular Weight: 129,94 g/mol
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013193
CAS-Nummer: 353-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II