Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
PC3281-25G
APOSPC3281-25GEA 119 EUR
APOSPC3281-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Formel: C₆H₉F₃O₂
Molecular Weight: 170,13 g/mol
Siedepunkt: 127 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041398
CAS-Nummer: 371-26-6
UN: 3272
ADR: 3,III