Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 95.7 EUR
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Inert gear box oil
Formel: (C₂ClF₃)n
Molecular Weight: 800 g/mol
Dichte: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9